Documentos Principais
GFCP000800
Millipore
Almofada de conjugado de fibra de vidro com rolo de 8 mm x 100 m
Lateral Flow, Assay Development, lateral flow immunoassays, lateral flow assay device, Immunoassay IVDs
Sinônimo(s):
Almofada de fibra de vidro com rolo de 8 mm de largura
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 roll
fabricante/nome comercial
SureWick®
C do rolo
100 m (328 ft)
rolo L
8 mm , slit width
Informações legais
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1