Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
CFSP173000
Millipore
Tiras de papel de amostragem de fibra de celulose C083
thickness 0.83 mm, filter L × W 1.7 cm × 30 cm, pack of 100 strips
Sinônimo(s):
Almofadas de amostra absorventes de celulose, Almofada absorvente, Almofada de amostra, Almofada de celulose
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
embalagem
pack of 100 strips
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
SureWick®
Largura
17 mm
filtro C × L
1.7 cm × 30 cm
espessura
0.83 mm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
SureWick® Os materiais das almofadas são projetados e otimizados para uso em testes de fluxo lateral de diagnóstico rápido que exigem consistência e desempenho superiores. SureWick® os materiais de fibra de celulose são usados como amostras e absorventes em ensaios de fluxo lateral. Esta embalagem contém 100 tiras de 17mm x 30cm C083 de material de almofada de fibra de celulose.
Aplicação
SureWick® Os materiais da almofada são otimizados para uso como almofadas de amostra, conjugado ou absorventes em uma ampla gama de aplicações de testes de fluxo lateral, incluindo testes de doenças infecciosas (COVID-19, HIV, influenza, malária, ISTs etc.), bem como na saúde das mulheres, detecção de biomarcadores, teste de drogas de abuso, desenvolvimento de medicamentos, testes ambientais, aplicações agrícolas, segurança alimentar, testes de qualidade de produto e saúde animal.
Características e benefícios
  • As almofadas de fibra de celulose SureWick® são feitas de fibra de celulose não tecida e 100% pura.
  • Essas almofadas não contêm aglutinantes ou colas, que podem interferir no desempenho do ensaio.
  • Fabricadas para garantir excelente consistência, elas fornecem um fluxo de amostra confiável e previsível.
  • Exibem espessura e volume do leito consistentes e qualidade uniforme da superfície.
  • Distribuição e lead time rápidos.
  • Apoiadas por um excelente suporte técnico.
Informações legais
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Maryam Zafar et al.
Applied microbiology and biotechnology, 104(8), 3391-3402 (2020-02-24)
Birnaviridae is a family of viruses (birnaviruses) which consists of four genera, members of which cause diseases in fish, birds, mollusks, and insects. The genome of birnaviruses encodes the highly immunogenic VP2 capsid protein. In order to demonstrate that the