GFCP103000
Glass Fiber Conjugation Pad
filter W × L 10 mm × 300 mm, pack of 100 strips
Sinônimo(s):
Conjugate pad, Diagnostic pad, Glass Fiber Conjugate Pad 10mm x 300mm Strips, Glass fiber pad
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pack of 100 strips
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
SureWick®
Largura
10 mm
filter W × L
10 mm × 300 mm
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- SureWick® glass fiber pads have low extractables and excellent consistency.
- They provide reliable, predictable sample flow and reagent delivery.
- They exhibit consistent thickness, bed volume, and uniform surface quality.
- Quick Delivery and Lead time.
- Excellent Technical support
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1