Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
HF180MC100
Millipore
Cartões de membrana Hi-Flow Plus HF180
size 6 cm × 30.1 cm, pack of 100 laminated membrane cards
Sinônimo(s):
Membrana Hi-Flow Plus 180, AF, Hi-Flow, cartão de membrana, membrana de fluxo lateral, membrana de imunoensaio, membrana de nitrocelulose
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
embalagem
pack of 100 laminated membrane cards
Nível de qualidade
Parâmetros
180 sec/4 cm capillary flow rate
tamanho
6 cm × 30.1 cm
Categorias relacionadas
Descrição geral
As membranas Hi-Flow Plus são projetadas e otimizadas para uso em testes rápidos de fluxo lateral de diagnóstico que exigem consistência e desempenho superiores. Os testes de fluxo lateral facilitam a detecção/quantificação rápida e conveniente de analitos, como anticorpos e antígenos presentes em amostras biológicas, incluindo sangue, saliva e urina. As membranas Hi-Flow™ Plus são ideais para tais aplicações. Disponível em uma variedade de tempos de fluxo capilar e opções de suporte, a escolha das membranas Hi-Flow™ Plus pode melhorar o desempenho do ensaio e oferecer flexibilidade para atender a uma ampla gama de requisitos de desenho de ensaio. O Hi-Flow™ Plus 180 (HF180) é adequado para testes em que a sensibilidade é crítica, o analito de interesse pode estar presente em quantidades limitadas e a velocidade não é a principal preocupação. Esta embalagem da Hi-Flow™ Plus 180 contém 100 cartões de membrana pré-montados, compostos pela membrana Hi-Flow™ Plus 180 em um suporte de cartão plástico.
Aplicação
  • A membrana Hi-Flow Plus é uma matéria-prima crítica adequada para uso em uma ampla gama de aplicações de teste de fluxo lateral, incluindo testes de doenças infecciosas (COVID-19, HIV, influenza, malária, DSTs etc.), bem como na’saúde das mulheres, detecção de biomarcadores, teste de drogas de abuso, desenvolvimento de medicamentos, testes ambientais, aplicações agrícolas, segurança alimentar, testes de qualidade do produto e saúde animal.
  • As membranas Hi-Flow Plus são adequadas para uso com todas as técnicas de teste de fluxo lateral, incluindo ensaios de detecção competitiva, sanduíche e multiplex.
  • Eles são otimizados para uso em tipos de teste qualitativos e quantitativos e combinam bem com partículas de detector de fluxo lateral, incluindo nanopartículas de ouro coloidal, microesferas tingidas/fluorescentes etc.
  • as membranas Hi-Flow Plus são adequadas para uso em testes de fluxo lateral projetados para detectar analitos presentes em uma ampla gama de amostras, incluindo matrizes, sangue, saliva, urina, swabs nasofaríngeos, suor e outros.
Características e benefícios
CARACTERÍSTICAS:
  • Fluxo consistente & Química de superfície, Processo de fabricação robusto
  • Química de superfície patenteada, otimizada para aplicações de fluxo lateral
  • Alto nível de qualidade: MQ400
  • Parceiro e marca confiáveis, com décadas de experiência na fabricação de membranas
  • Alta capacidade de produção, estoques elevados, múltiplas linhas de fabricação
  • Pacotes de amostras convenientes disponíveis em vários formatosQuantidades em escala de fabricação disponíveis para compra online com envio imediato.
Além das membranas Hi-Flow Plus, oferecemos uma solução completa que inclui matérias-primas para todo o fluxo de trabalho de testes de fluxo lateral, bem como serviços de desenvolvimento de ensaios. Nossos serviços de desenvolvimento de ensaios de fluxo lateral abrangem desde a otimização de componentes até o desenvolvimento completo de ensaios, visando acelerar a comercialização. (sigmaaldrich.com) BENEFÍCIOS:
  • tempo de fluxo capilar e espessura da membrana consistentes
  • Morfologia superior da superfície, proporcionando distribuição uniforme e consistente de reagentes na superfície da membrana
  • Formação de linhas de teste e controle nítidas, intensas e uniformes
  • Consistência excelente entre lotes e dentro de um mesmo lote
  • Melhor sensibilidade nos ensaios
  • Reprodutibilidade excepcional
  • Melhor rendimento na fabricação de testes de fluxo lateral.
  • Entrega rápida e prazos de envio reduzidos.
  • Sem interrupções no fornecimento
  • Suporte técnico de excelência
Informações legais
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3