Documentos Principais
686956
Sigma-Aldrich
2-Methylpyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N2
Número CAS:
Peso molecular:
94.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4930
densidade
1.0132 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ncccn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-6-3-2-4-7-5/h2-4H,1H3
chave InChI
LNJMHEJAYSYZKK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)