Documentos Principais
B67406
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-furoic acid
99%
Sinônimo(s):
5-Bromo-2-furancarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3BrO3
Número CAS:
Peso molecular:
190.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
188-190 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(Br)o1
InChI
1S/C5H3BrO3/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
chave InChI
YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)