Key Documents
732214
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
4-Bromothiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3BrO2S
Número CAS:
Peso molecular:
207.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
158-163 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cscc1Br
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-4-2-9-1-3(4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
chave InChI
APBIZVFQQBCAAT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)