Documentos Principais
108472
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromothiophene
95%
Sinônimo(s):
2,5-dibromo-thiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2Br2S
Número CAS:
Peso molecular:
241.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.629 (lit.)
p.e.
211 °C (lit.)
pf
−6 °C (lit.)
densidade
2.147 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(Br)s1
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
chave InChI
KBVDUUXRXJTAJC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,5-Dibromothiophene polymerizes by debromination with magnesium catalyzed by nickel compounds to form poly(2,5- thienylene) .
Aplicação
2,5-Dibromothiophene was used as starting reagent for the synthesis of α,α′-didecylquater-, -quinque- and -sexi-thiophenes. It was used in the preparation of soluble α,ω-diformyl-a-oligothiophenes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Preparation of thermostable and electric-conducting poly (2, 5-thienylene).
Yamamoto T, et al.
Journal of Polymer Science - Part C: Polymer Letters, 18(1), 9-12 (1980)
Synthesis and thermal behaviour of α, α'-didecyloligothiophenes.
Ponomarenko S and Kirchmeyer S.
Journal of Materials Chemistry, 13(2), 197-202 (2003)
Synthesis and characterization of 3−hexyl multi−substituted α, ω−diformyl−α−oligothiophenes (n= 3, 6, 8).
Olinga T, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 198(4), 1091-1107 (1997)