Key Documents
D43905
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromothiophene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2Br2S
Número CAS:
Peso molecular:
241.93
Beilstein:
107512
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.632 (lit.)
pb
218-219 °C (lit.)
densidade
2.137 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccsc1Br
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
chave InChI
ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Julian Ilgen et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 286, 18-29 (2017-11-25)
Motivated by the persisting need for enhanced resolution in solution state NMR spectra, pure shift techniques such as Zangger-Sterk decoupling have recently attracted widespread interest. These techniques for homonuclear decoupling offer enhanced resolution in one- and multidimensional proton detected experiments