Documentos Principais
759325
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromothiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2Br2S
Número CAS:
Peso molecular:
241.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.632
densidade
2.157 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1csc(Br)c1
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-4(6)7-2-3/h1-2H
chave InChI
WAQFYSJKIRRXLP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)