932418
Poly[bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine]
Sinônimo(s):
PTAA, Poly[[(2,4,6-trimethylphenyl)imino][1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl]
About This Item
Produtos recomendados
descrição
μh ≈ 10-2 to 10−3 cm2 V−1 s−1
Nível de qualidade
peso molecular
Mw 20,000-100,000 by GPC
solubilidade
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
388 nm±5 nm in dichloromethane
fluorescência
λex 414-434 nm in dichloromethane
Energia orbital
HOMO 5.3 eV
LUMO 2.3 eV
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)