140910
Bathocuproine
96%
Sinônimo(s):
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline, BCP
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
279-283 °C (lit.)
λmax
~280 nm in methanol
Energia orbital
HOMO 7 eV
LUMO 3.5 eV
Desempenho do dispositivo OLED
ITO/CuPc/NPD/TCTA/mCP:FIrpic (6%)/BCP/LiF/Al
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(-c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)-c5ccccc5
InChI
1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3
chave InChI
STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Shinar (Iowa State University, USA) summarizes the developments of a variety of sensor configurations based on organic and hybrid electronics, as low-cost, disposable, non-invasive, wearable bioelectronics for healthcare.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.