699195
4,4′-Bis(N-carbazolyl)-1,1′-biphenyl
sublimed grade, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
4,4′-Bis(9-carbazolyl)-1,1′-biphenyl, 4,4-N,N′-Dicarbazole-1,1′-biphenyl, CBP, DCBP
About This Item
Produtos recomendados
grau
sublimed grade
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
solid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
perda
0.5 wt. % loss on heating, 279.6 °C (typical, TGA)
pf
277.9 °C (typical, DSC)
281-285 °C
λmax
532 nm
Energia orbital
HOMO 6 eV
LUMO 2.9 eV
Desempenho do dispositivo OLED
ITO/HMPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
ITO/MoO3/CBP/CBP:Ir(ppy)2(acac) (6%)/TPBI/LiF/Al
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/niBr/Alq3/Mg:Ag
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
ITO/PEDOT:PSS/NPD/CBP:Ir(piq)3 (6 wt%)/Alq3/LiF/Al
ITO/TAPC/CBP:FIrpic (6%)/PO14/LiF/Al
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)n(-c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)-n5c6ccccc6c7ccccc57)c8ccccc28
InChI
1S/C36H24N2/c1-5-13-33-29(9-1)30-10-2-6-14-34(30)37(33)27-21-17-25(18-22-27)26-19-23-28(24-20-26)38-35-15-7-3-11-31(35)32-12-4-8-16-36(32)38/h1-24H
chave InChI
VFUDMQLBKNMONU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Organic Semiconductor Laser Materials
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study