Documentos Principais
121908
Sigma-Aldrich
Neocuproine hydrate
99%
Sinônimo(s):
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12N2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
208.26 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
solubilidade
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to dark yellow
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2.H2O/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9;/h3-8H,1-2H3;1H2
chave InChI
MFZBSWSCIWCRKS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Neocuproine hydrate is chelating agent and forms complex with Cu+ formed by reduction of Cu+2 by hydroxylamine hydrochloride and produces electrochemiluminescence. It is an efficient ligand for alcohol oxidation with palladium in 1:1 water/DMSO mixtures.
Aplicação
Neocuproine hydrate was used in determination of copper ions in aqueous solution using electrochemiluminescence.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Determining copper ions in water using electrochemiluminescence.
High B, et al.
Analytica Chimica Acta, 449(1), 17-22 (2001)
Catalytic Conversions in Water. Part 23: Steric Effects and Increased Substrate Scope in the Palladium-Neocuproine Catalyzed Aerobic Oxidation of Alcohols in Aqueous Solvents#.
Brink GJ, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 345(12), 1341-1352 (2003)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
121908-1G
121908-25G4061833020722
121908-5G4061838719713