72090
Neocuproine hydrochloride monohydrate
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
Sinônimo(s):
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride
Ensaio
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Formulário
powder
qualidade
for spectrophotometric det. of Cu
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
solubilidade
H2O: 25 mg/mL, clear
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H]O[H].Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2.ClH.H2O/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9;;/h3-8H,1-2H3;1H;1H2
chave InChI
APDYLFLZNGECIM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)