Documentos Principais
93832
Supelco
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-[N-propyl-N-(3-sulfopropyl)amino]phenol disodium salt dihydrate
≥95.0% (HPLC), for spectrophotometric det. of Zn(II), Cu(II), Fe(II), Co(II), H2O2
Sinônimo(s):
5-Bromo-PAPS
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H19BrN4Na2O4S · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
537.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
qualidade
for spectrophotometric det. of Zn(II), Cu(II), Fe(II), Co(II), H2O2
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].CCCN(CCCS([O-])(=O)=O)c1ccc(\N=N\c2ccc(Br)cn2)c([O-])c1
InChI
1S/C17H21BrN4O4S.2Na.2H2O/c1-2-8-22(9-3-10-27(24,25)26)14-5-6-15(16(23)11-14)20-21-17-7-4-13(18)12-19-17;;;;/h4-7,11-12,23H,2-3,8-10H2,1H3,(H,24,25,26);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/b21-20+;;;;
chave InChI
WQXVWWKVWNUTOV-MKMLRUMESA-L
Aplicação
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-[N-propyl-N-(3-sulfopropyl)amino]phenol disodium salt dihydrate may be used as a reagent for the determination of copper and iron by flow injection-catalytic photometric method using serial flow cell.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Reagent for the direct determination of zinc in human serum by flow-injection spectrophotometric analysis
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Water Soluble Pyridylazoaminophenols and Pyridylazoaminobenzoic Acids as Highly Sensitive Photometric Reagents for Zinc, Uranium, Cobalt and Nickel
D. Horiguchi, M. Saito, K. Noda, K. Kina
Analytical Sciences, 1, 461-461 (1985)
Visible colour displacement sensing system for manganese(II)
Z. Dai, N. Khosla, J.W. Canary
Supramolecular Chemistry, 21, 293-293 (2009)
Y. Hayashibe et al.
Analytical Sciences, 10, 795-795 (1994)
Determination of Cobalt in Natural Water as a 2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-[N-propyl-N-(3-sulphopropyl)amino]phenol Chelate by On-Line Preconcentration HPLC with Column-Switching Technique
N. Uehara, K. Fukuda, Y. Shijo
Analytical Sciences, 14, 343-343 (1998)
Reversed-phase Ion-pair Partition Liquid Chromatoguraphy of Chelates with 2-(3,5-Dibromo-2-pyridylazo)-5-[N-ethyl-N-(3-sulphopropyl)amino]phenol and Analogues
C. Ohtsuka, H. Wada, T. Ishizuki, G. Nakagawa
Analytica Chimica Acta, 223, 339-339 (1989)