Key Documents
33430
Supelco
o-Dianisidine
for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV), for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V, ≥97.0%
Sinônimo(s):
3,3′-Dimethoxybenzidine, Fast Blue B
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H16N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
244.29
Beilstein:
1879884
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
≥97.0%
qualidade
for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV)
for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
chave InChI
JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ortho Dianisidine may be used in a novel automated method, used to measure the total antioxidant response (TAR) against potent free radical reactions. It may also be used along with glucose oxidase and peroxidase in the determination of blood and urinary glucose.
Advertência
Probably carcinogenic.
Outras notas
Redox indicator for titration with NBS
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
402.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
206 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The use of lead tetraacetate, benzidine, o-dianisdine and a "film test" in investigating the periodic-acid-Schiff technic.
R E GLEGG et al.
Stain technology, 27(6), 277-305 (1952-11-01)
Determination of glucose by an improved enzymatic procedure.
Washko ME and Rice EW.
Clinical Chemistry, 7(5), 542-545 (1961)
The presence of hemoglobin within the nucleus of the embryonic chick erythroblast.
O'Brien BRA.
Experimental Cell Research, 21(1), 226-228 (1960)
H.S. Gowda et al.
Analyst, 104, 865-865 (1979)
Use of glucose oxidase, peroxidase, and O-dianisidine in determination of blood and urinary glucose.
Huggett AG and Nixon DA.
Lancet, 270 (6991), 368-370 (1957)