Key Documents
D2679
Supelco
o-Dianisidine dihydrochloride
for enzymic, spectrophotometric determination, vial of 5 mg
Sinônimo(s):
o-Dianisidine reagent
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12164500
NACRES:
NA.84
grau
for enzymic, spectrophotometric determination
Nível de qualidade
forma
solid
embalagem
vial of 5 mg
técnica(s)
photometry: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
general analytical
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Inidcator substrate for the quantitative determination of glucose in food and other materials utilizing the glucose oxidase-peroxidase-o-dianisidine enzymatic assay.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)