88413
1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol
for spectrophotometric det. of Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Tl, ≥99.0%
Sinônimo(s):
2-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)thiazole, TAN
Ensaio
≥99.0% (CHN)
≥99.0%
Formulário
powder
qualidade
for spectrophotometric det. of Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Tl
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
pf
138-139 °C
solubilidade
methanol: 10 mg/mL, clear
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3nccs3
InChI
1S/C13H9N3OS/c17-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)12(11)15-16-13-14-7-8-18-13/h1-8,17H/b16-15+
chave InChI
IOMXCGDXEUDZAK-FOCLMDBBSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)