Documentos Principais
1.03092
Supelco
Dithizone
for analysis (1,5-diphenylthiocarbazone) Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Dithizone, Diphenylthiocarbazone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12N4S
Número CAS:
Peso molecular:
256.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352127
Número do índice EC:
200-454-1
NACRES:
NB.21
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (argentometric)
Formulário
solid
pf
168 °C (decomposition)
densidade volumétrica
250 kg/m3
λmax
604-607 nm in chloroform
razão de absorbância
605/445 nm ≥2.5 (chloroform, 0.005 g/L)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C(NNc2ccccc2)N=Nc1ccccc1
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)
chave InChI
UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (Chloroform): 604 - 607 nm
Spec. Absorptivity A1%/1cm (λmax.; 0,005 g/l; chloroform): ≥ 1522
Absorption ratio (605 nm / 445 nm;0.005 g/l; choroform): ≥ 2.5
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.2 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3