Documentos Principais
1.05110
Supelco
Hexa-hidroxoantimoniato (V) de potássio
cryst. for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Hexa-hidroxoantimoniato (V) de potássio, Antimoniato de potássio
About This Item
Fórmula linear:
K[Sb(OH)6]
Número CAS:
Peso molecular:
262.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
235-387-7
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (calculated on calcined substance, iodometric)
Formulário
solid
pH
7.5-9.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
solubilidade
20 g/L
densidade volumétrica
1200 kg/m3
traços de cátion
Na: ≤0.2%
excess alkali: ≤0.1% (as KOH)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Sb+3].[K+].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H]
InChI
1S/K.6H2O.Sb/h;6*1H2;/q+1;;;;;;;+3/p-6
chave InChI
IDVSLFDKDQVCAP-UHFFFAOYSA-H
Nota de análise
Identidade: passa no teste
Teor (iodométrico, calculado em substância calcinada): ≥ 99,0%
Álcali livre (como KOH): ≤ 0,1%
Na (sódio): ≤ 0,2%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7