14690
Bis(cyclohexanone)oxaldihydrazone
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Cuprizon, Cuprizone, Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide)
Ensaio
≥99.0% (N)
≥99.0%
Formulário
powder
qualidade
for spectrophotometric det. of Cu
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
pf
210-214 °C (lit.)
210-214 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N\N=C1\CCCCC1)C(=O)N\N=C2/CCCCC2
InChI
1S/C14H22N4O2/c19-13(17-15-11-7-3-1-4-8-11)14(20)18-16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H2,(H,17,19)(H,18,20)
chave InChI
DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?