96440
Zincon monosodium salt
for spectrophotometric det. of Cu, Zn
Sinônimo(s):
2-Carboxy-2′-hydroxy-5′-sulfoformazyl-benzene monosodium salt, 2-[5-(2-Hydroxy-5-sulfophenyl)-3-phenyl-1-formazyl]benzoic acid monosodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
qualidade
for spectrophotometric det. of Cu, Zn
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
pf
250-260 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC(=O)c1ccccc1N/N=C(\N=N\c2cc(ccc2O)S([O-])(=O)=O)c3ccccc3
InChI
1S/C20H16N4O6S.Na/c25-18-11-10-14(31(28,29)30)12-17(18)22-24-19(13-6-2-1-3-7-13)23-21-16-9-5-4-8-15(16)20(26)27;/h1-12,21,25H,(H,26,27)(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b23-19-,24-22+;
chave InChI
DVHNWVSFUULGKM-XJRAADKASA-M
Descrição geral
Aplicação
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?