D12384
3,3′-Diaminobenzidine
97%
Sinônimo(s):
3,3′,4,4′-Biphenyltetramine, 3,3′,4,4′-Tetraaminobiphenyl, DAB
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
175-177 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC1=C(N)C=CC(C2=CC(N)=C(N)C=C2)=C1
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
chave InChI
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Aromatic poly(imide) networks for hydrogen storage applications.
- Various derivatives of quinoxalines by condensation with diketones.
- Mesitylene-containing poly(benzimidazolium) analogs (Mes-PBI) for alkali anion-exchange membrane.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?