D4418
3,3′-Diaminobenzidine
SIGMAFAST™, chromogenic, tablet
Sinônimo(s):
DAB, DAB tablets, Immunohistology substrate
About This Item
Produtos recomendados
product name
SIGMAFAST™ 3,3′-Diaminobenzidine tablets, tablet, To prepare 15 mL
Nível de qualidade
forma
tablet
solubilidade
water: 1 tablet/5 mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
chave InChI
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.