D9015
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
≥96% purity (TLC), powder
About This Item
Produtos recomendados
product name
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, ISOPAC®
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (TLC)
forma
powder
cor
off-white to faint red, to beige
pf
280 °C
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH.H2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H;1H2
chave InChI
DXWSCXIZIHILNP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Atenção
Reconstituição
Informações legais
ISOPAC de
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.