1.02924
DAB-buffer tablets
suitable for immunohistochemistry
Sinônimo(s):
3,3-Diamino benzidine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
tablet
Nível de qualidade
IVD
for in vitro diagnostic use
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
cor
beige
pH
6.6 (25 °C, 25 g/L in H2O)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
The package is sufficient for 50 applications. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3