D4168
SIGMAFAST™ 3,3′-Diaminobenzidine tablets
SIGMAFAST™, tablet
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SIGMAFAST™ 3,3′-Diaminobenzidine tablets, tablet, To prepare 1 mL
Nível de qualidade
Formulário
tablet
solubilidade
deionized water: 1 mL, clear, pink
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
chave InChI
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.