F3629
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Ammonium iron disulfate dodecahydrate, Ammonium ferric sulfate dodecahydrate
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
pf
39-41 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
chave InChI
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
- A catalyst to synthesize 1,4-dihydropyridines via one-pot three-component condensation reaction of dimedone, aldehydes, and 3-aminocrotonate in ethanol.
- An additive in the reduction of aromatic nitro compounds to the corresponding amino compounds in the presence of alumina-supported hydrazine hydrate as a catalyst.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?