Documentos Principais
81806
Supelco
Sodium 1-propanesulfonate monohydrate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, 98.0-102.0% (T)
Sinônimo(s):
1-Propanesulfonic acid sodium salt monohydrate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2SO3Na · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
Beilstein:
3714817
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.21
descrição
anionic
Nível de qualidade
Ensaio
98.0-102.0% (T)
Formulário
powder
qualidade
LiChropur
peso molecular
164.16 g/mol
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
pf
250 °C (dec.) (lit.)
λ
10 % in H2O
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: 0.15
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
adequação
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S.Na.H2O/c1-2-3-7(4,5)6;;/h2-3H2,1H3,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
QBQVXXQXZXDEHE-UHFFFAOYSA-M
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)