398160
Hexamethylenetetramine
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
forma
solid
temperatura de autoignição
770 °F
resíduo de ignição
≤0.1%
perda
≤2.0% loss on drying
pf
280 °C (subl.) (lit.)
solubilidade
water: soluble
traços de cátion
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
chave InChI
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Raw material in the synthesis of blue emitting boron carbon oxynitride (BCNO) phosphors and Zinc oxide (ZnO) nanorods.
- Catalyst in the synthesis of 2-amino-4H-pyran derivatives.
- Surfactant in the synthesis of HMTA capped transition metals doped ZnS nanoparticles.
- Precipitant and template in the synthesis of Ni(OH)2.
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
482.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
250 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?