74316
Sodium 1-nonanesulfonate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
1-Nonanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
powder
qualidade
LiChropur™
peso molecular
230.30 g/mol
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
pf
>300 °C (lit.)
λ
5 % in H2O
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.03
λ: 230 nm Amax: 0.02
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
adequação
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C9H20O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(10,11)12;/h2-9H2,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
RUYRDULZOKULPK-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Sodium 1-nonanesulfonate may also be used as an ion-pair reagent in liquid chromatography analysis of guanidino compounds in serum using a porous graphite carbon column.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)