A2898
4-Aminobiphenyl
≥98%
Sinônimo(s):
4-Aminodiphenyl, 4-Biphenylamine, 4-Biphenylylamine, 4-Phenylaniline, Biphenyl-4-ylamine, NSC 7660, Xenylamine
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
temperatura de autoignição
842 °F
p.e.
191 °C/15 mmHg (lit.)
pf
52-54 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,13H2
chave InChI
DMVOXQPQNTYEKQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... UGT1A4(54657)
Aplicação
- Induces DNA damage (carcinogen) in human bladder carcinoma cells and bladder tissue in mouse
- Synthetic amine ligand for enrichment, depletion and one-step purification of leech proteins
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)