32831
2,4-Diaminoanisole
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Methoxy-m-phenylenediamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(N)cc1N
InChI
1S/C7H10N2O/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,8-9H2,1H3
chave InChI
BAHPQISAXRFLCL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Mainstream waterpipe smoke using liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS).
- Haircolor products by high performance liquid chromatography (HPLC).
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?