31629
o-Aminoazotoluene
analytical standard
Sinônimo(s):
4′-Amino-2,3′-dimethylazobenzene, Solvent Yellow 3
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
101-102 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H15N3/c1-10-5-3-4-6-14(10)17-16-12-7-8-13(15)11(2)9-12/h3-9H,15H2,1-2H3/b17-16+
chave InChI
PFRYFZZSECNQOL-WUKNDPDISA-N
Descrição geral
Aplicação
- Dyes, cosmetics, inks and finger paints using liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS).
- Commercial samples including food packaging plastic, multilayer plastic laminates and recycled paperboard categories using liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS) technique.
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)