Documentos Principais
73490
Supelco
Nitron
for spectrophotometric det. of nitrate and perchlorate, ≥97.0%
Sinônimo(s):
1,4-Diphenyl-3-phenylamino-1,2,4-triazolium hydroxide inner salt, 3,5,6-Triphenyl-2,3,5,6-tetraazabicyclo[2.1.1]hex-1-ene, 4,5-Dihydro-2,4-diphenyl-5-(phenylimino)-1H-1,2,4-triazolium hydroxide inner salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H16N4
Número CAS:
Peso molecular:
312.37
Beilstein:
3913543
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (NT)
≥97.0%
Formulário
solid
qualidade
for spectrophotometric det. of nitrate and perchlorate
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤3% water
pf
189-190 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[N-]1N(C=[N+](c2ccccc2)\C1=N\c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H16N4/c1-4-10-17(11-5-1)21-20-22-24(19-14-8-3-9-15-19)16-23(20)18-12-6-2-7-13-18/h1-16H
chave InChI
CWGBFIRHYJNILV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
For spectrophotometric determination of nitrate and perchlorate
Outras notas
Reagent for the precipitation of anions; reagent for the spectrophotometric determination of nitrate and perchlorate by a difference method; Reagent for the determination of traces of gold
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S. Shahine et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 276, 380-380 (1975)
N. Ganchev et al.
Mikrochimica Acta, 476-476 (1971)
Mikrochimica Acta, 2, 75-75 (1976)
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 24, 439-439 (1979)
Mikrochimica Acta, 758-758 (1972)