70720
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride monomethanolate
for spectrophotometric det. of nitrate and nitrite, ≥99.0%
Ensaio
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Formulário
crystals
qualidade
for spectrophotometric det. of nitrate and nitrite
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
resíduo de ignição
≤0.05%
pf
196-199 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.CO.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.CH4O.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;1-2;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2H,1H3;2*1H
chave InChI
YUMCJWVZLMGNTD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)