Documentos Principais
1.06237
Supelco
Dicloridrato de N-(1-naftil)etilenodiamina
GR for analysis ACS
Sinônimo(s):
Dicloridrato de N-(1-naftil)etilenodiamina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16Cl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
259.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
215-981-2
NACRES:
NA.05
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
1.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
solubilidade
30 g/L
densidade volumétrica
380 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[N+H2](CC[N+H3])c1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
chave InChI
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Ligação
Substitui: NX0230-1
Nota de análise
Teor (argentométrico, calculado em substância anidra): ≥ 97,0%
Identidade (espectro IV): em conformidade
Aspecto da solução (20 g/l, água): transparente, dissolução é completa
1-Naftilamina (HPLC): ≤ 0,1%
2-Naftilamina (HPLC): ≤ 0,01%
Água (de acordo com o método de Karl Fischer): ≤ 5,0%
Sensibilidade a sulfanilamida: em conformidade
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7