216615
Potassium chromate
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
densidade de vapor
6.7 (vs air)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
crystals
Impurezas
≤0.005% insolubles
pH
8.6-9.8 (25 °C, 5%)
pf
971 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
chave InChI
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In the conversion of primary and secondary alcohol into aldehydes and ketones using tetrabutylammonium hydrogen sulfate catalyst.
Potassium chromate is also used:
- To prepare magnetoactive compound by reacting with iron(II) sulfate.
- As a reagent in the conversion primary allylic and benzylic halides to aldehydes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?