282960
Quinhydrone
97%
Sinônimo(s):
Hydroquinone: benzoquinone 1:1 complex
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder
composição
Carbon, 63.7-68.4%
pf
167-172 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(O)cc1.O=C2C=CC(=O)C=C2
InChI
1S/C6H6O2.C6H4O2/c2*7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H;1-4H
chave InChI
BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?