248266
Xylidyl blue I
synthetic colorimetric reagent
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-[2-hydroxy-3-(2,4-dimethylphenylaminocarbonyl)-1-naphthylazobenzenesulfonic acid sodium salt, Magonsulfonate
Formulário
powder or crystals
técnica(s)
titration: suitable
cor
dark violet
λmax
612 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3c(\N=N\c4cc(ccc4O)S([O-])(=O)=O)c2O)c(C)c1
InChI
1S/C25H21N3O6S.Na/c1-14-7-9-20(15(2)11-14)26-25(31)19-12-16-5-3-4-6-18(16)23(24(19)30)28-27-21-13-17(35(32,33)34)8-10-22(21)29;/h3-13,29-30H,1-2H3,(H,26,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b28-27+;
chave InChI
LKSHJHJGLORTGD-RXQWRGDBSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?