Documentos Principais
P9641
Sigma-Aldrich
Éter monododecílico de nonaetilenoglicol
nonionic surfactant
Sinônimo(s):
C12E9, Dodecilnonaglicol, Lauril éter de polioxietileno (9), Nonaetilenoglicol dodecil éter, Polidocanol
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2CH2O)9(CH2)11CH3
Número CAS:
Peso molecular:
582.81
Beilstein:
1895308
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
peso molecular
micellar average mol wt 64,000
número de agregação
110
CMC
0.08
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C30H62O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-32-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33-14-12-31/h31H,2-30H2,1H3
chave InChI
ONJQDTZCDSESIW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O éter monododecílico de nonaetilenoglicol [C12H25O(CH2CH2O)9H] (AEO9) é um tensoativo não iônico.
Aplicação
O éter monododecílico de nonaetilenoglicol foi usado em um estudo para avaliar um procedimento de análise de lipídios totais e triacilglicerol usando tecido hepático bovino. Também foi usado em um estudo para investigar como o tamanho de partícula de agregados pode ser medido pela relação de dependência da concentração da amplitude da função de autocorrelação.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Brij® L23 main component: tricosaethylene glycol dodecyl ether
Sigma-Aldrich
16005
Brij® L23
Dan Meila et al.
Journal of neurointerventional surgery, 9(9), 860-866 (2016-08-28)
To present the long-term angiographic and subjective results of patients with head and neck arteriovenous malformations (HNAVMs) after endovascular treatment. We retrospectively analyzed the medical files of 14 patients with HNAVM who were treated between 2000 and 2014. The treatment
Y A Mahmmoud et al.
The Journal of biological chemistry, 275(46), 35969-35977 (2000-08-30)
The Na,K-ATPase provides the driving force for many ion transport processes through control of Na(+) and K(+) concentration gradients across the plasma membranes of animal cells. It is composed of two subunits, alpha and beta. In many tissues, predominantly in
Weican Zhang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(4), 2363-2368 (2009-01-24)
In the pH 2.6 and 5.2 systems, soybean peroxidase (SBP) (isoelectric point, pI 3.9) has positive and negative charge, respectively. In order to acquire detailed knowledge on the role played by electrostatics in the denaturation of proteins, a comparison of
Jeffrey T Jensen et al.
Contraception, 94(5), 527-533 (2016-10-25)
Our objective was to conduct a pilot study to determine if transcervical administration of polidocanol foam (PF) with or without doxycycline or benzalkonium chloride (BZK) would prevent pregnancy in baboons. In study phase 1, adult cycling baboons underwent a hysterosalpingogram
Michael C Rudolph et al.
Journal of mammary gland biology and neoplasia, 21(3-4), 131-138 (2016-11-01)
Accurate assessment of the long chain polyunsaturated fatty acid (LC-PUFA) content of human milk (HM) provides a powerful means to evaluate the FA nutrient status of breastfed infants. The conventional standard for FA composition analysis of HM is liquid extraction