26049
Chlorophosphonazo III
for spectrophotometric det. of alkaline earth metals
Sinônimo(s):
Bis(4-chloro-2-phosphonobenzolazo)chromotropic acid
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
qualidade
for spectrophotometric det. of alkaline earth metals
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(\N=N\c2ccc(Cl)cc2P(O)(O)=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccc(Cl)cc4P(O)(O)=O)c(O)c13)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C22H16Cl2N4O14P2S2/c23-10-1-3-12(14(7-10)43(31,32)33)25-27-19-16(45(37,38)39)5-9-6-17(46(40,41)42)20(22(30)18(9)21(19)29)28-26-13-4-2-11(24)8-15(13)44(34,35)36/h1-8,29-30H,(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42)/b27-25+,28-26+
chave InChI
LMBABJNSZGKTBA-NBHCHVEOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?