B3269
Bromphenol Blue–Xylene Cyanole Dye solution
lyophilized powder
About This Item
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
Produtos recomendados
Nome do produto
Bromphenol Blue–Xylene Cyanole Dye solution, lyophilized powder
Formulário
lyophilized powder
Nível de qualidade
cor
dark blue
faixa de pH
8-8.6
solubilidade
water: 0.2 vial/mL, blue
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Bromophenol Blue–Xylene Cyanol Dye solution is a tracking dye for nucleic acid electrophoresis in agarose or polyacrylamide gels including DNA sequencing.
Aplicação
Bromophenol Blue–Xylene Cyanol Dye solution has been used in the formamide loading buffer for the size purification of ligated RNA from polyacrylamide gel.
Reconstituição
Add 5 mL water to the vial to dissolve. Reconstituted solution contains 0.5% bromphenol blue and 0.5% xylene cyanole. Dilute 1:10 for nucleic acid electrophoresis in agarose or polyacrylamide gels or add 4 parts formamide to 1 part dye solution for DNA sequencing.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
CLIP: construction of cDNA libraries for high-throughput sequencing from RNAs cross-linked to proteins in vivo.
Wang Z, et al.
Methods, 48, 287-293 (2009)
Genomic sequencing.
Church GM and Walter G
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 81.7, 1991-1995 (1984)