B8026
Bromophenol Blue sodium salt
For molecular biology, powder
Sinônimo(s):
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfophthalein sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Bromophenol Blue sodium salt, for molecular biology, suitable for electrophoresis
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
electrophoresis: suitable
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to blue
ε (coeficiente de extinção)
≥150000 at 597-603 nm in H2O
≥17000 at 250-256 nm in H2O
≥23000 at 306-312 nm in H2O
adequação
suitable for (Suitable For Use as a Tracking Dye For Electrophoresis in Alkaline and Neutral Buffers)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
chave InChI
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?