Documentos Principais
114405
Sigma-Aldrich
Bromophenol Blue sodium salt
Dye content 90 %, ACS reagent
Sinônimo(s):
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfophthalein sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H9Br4NaO5S
Número CAS:
Peso molecular:
691.94
Beilstein:
6995701
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Nível de qualidade
Formulário
powder
composição
Dye content, 90%
nível de detecção de proteína faixa de medição
10-80 μg
técnica(s)
titration: suitable
cor
blue, at pH above 4.6
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to blue
λmax
383 nm
589 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
chave InChI
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
A tracking dye for nucleic acid or protein electrophoresis in agarose or polyacrylamide gels.
Bromophenol Blue has been used in the sample buffer prepared for western blotting.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Determination of VPS34/PIK3C3 Activity in vitro Utilising 32P-?ATP.
Munson MJ, et al.
Bio-protocol null
Jinjiang Li et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 93(3), 697-712 (2004-02-06)
In this study, we have examined the acid-base characteristics of various citrate buffer systems alone and in the presence of the pH indicator dye, bromophenol blue, in aqueous solution, and after lyophilization to produce amorphous material. Fourier transform Raman and