205478
Bromoxylenol Blue
indicator grade, Dye content 95 %
Sinônimo(s):
3′,3″-Dibromo-p-xylenolsulfonphthalein
About This Item
Produtos recomendados
grau
indicator grade
forma
powder or crystals
composição
Dye content, 95%
técnica(s)
titration: suitable
pH
6.0-7.6, yellow to blue
pf
218 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL, clear
λmax
417 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥16000 at 417-421 nm in methanol at 0.016 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(c(C)c(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(Br)c4C
InChI
1S/C23H20Br2O5S/c1-11-9-16(13(3)19(24)21(11)26)23(17-10-12(2)22(27)20(25)14(17)4)15-7-5-6-8-18(15)31(28,29)30-23/h5-10,26-27H,1-4H3
chave InChI
MRDOFVRMTNWMDA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Recent applications of bromoxylenol blue include:
- Building pH sensors
- Developing optical sensors for high acidity measurements
- Synthesizing antifungal activity compounds
- Determination of drugs
- In fiber-optic biosensors for the determination and detection of pesticides.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?