Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
205486
Sigma-Aldrich
Xylenol Blue
indicator grade, Dye content 90 %
Sinônimo(s):
p-Xylenol Blue, p-Xylenolsulfonephthalein
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H22O5S
Número CAS:
Peso molecular:
410.48
Beilstein:
363132
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
grau
indicator grade
Nível de qualidade
forma
powder
composição
Dye content, 90%
técnica(s)
titration: suitable
faixa de pH útil
1.2-2.8, red to yellow(acid)
8.0-9.8, yellow to violet(alkaline)
pf
212 °C (dec.) (lit.)
λmax
424 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)cc4C
InChI
1S/C23H22O5S/c1-13-11-20(24)15(3)9-18(13)23(19-10-16(4)21(25)12-14(19)2)17-7-5-6-8-22(17)29(26,27)28-23/h5-12,24-25H,1-4H3
chave InChI
MGUKYHHAGPFJMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Xylenol Blue is a dark brown powder and it belongs to the class of sulfonephthalein dyes. Xylenol Blue changes color from red (pH 1.2) to yellow (2.8) and yellow (8.0) to blue (9.6). It is widely used in food storage, drugs, determining bacterial growth, microbial assays and determining lipase.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
R. W. Sabnis
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)