510998
Bromochlorophenol Blue
Dye content 95 %
Sinônimo(s):
3′,3″-Dibromo-5′,5″-dichlorophenolsulfonephthalein
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, 95%
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to purple
pf
230 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL, clear
λmax
590 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥15000 at 306-310 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
≥8000 at 378-382 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Cl)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Cl)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H10Br2Cl2O5S/c20-12-5-9(7-14(22)17(12)24)19(10-6-13(21)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
chave InChI
MDGFKZKMIQQRPU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)