H1529
8-Hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
≥96%
Sinônimo(s):
HPTS, Pyranine, Solvent Green 7, Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Handling storage condition: Sightly light sensitive
Nível de qualidade
Ensaio
≥96%
pf
>300 °C (lit.)
fluorescência
λex 454 nm; λem 511 nm (pH 9.1)
λex 454 nm; λem 520 nm in H2O
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10O10S3.3Na/c17-11-5-12(27(18,19)20)8-3-4-10-14(29(24,25)26)6-13(28(21,22)23)9-2-1-7(11)15(8)16(9)10;;;/h1-6,17H,(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;/q;3*+1/p-3
chave InChI
KXXXUIKPSVVSAW-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Aplicação
- Extruded fluorescent plastic indicator film for the detection of gaseous and dissolved CO2.
- Highly fluorescent waterborne polyurethane (WPU) matrix which is used as a pH sensing indicator.
- Positive (p-type) semiconducting polymeric gels via free radical cross-linking co-polymerization.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
481.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
249.6 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?